Learn More
Smeg™ Stainless Steel Instrument Basket
Codice prodotto. 13287949
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
225 x 450 x 50mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13287949
Marca: Smeg™ CSK2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for use with Smeg™ glassware washers. Smeg Stainless Steel Instrument Baskets are suitable for medium-sized instruments.
  • Baskets with stainless steel handles, suitable for medium-sized instruments
  • Mesh openings of 5 x 5mm
  • Dimensions: 225 x 450 x 50mm
Specifica
Materiale Stainless Steel
Product Type Instrument Basket
Da utilizzare con (apparecchiatura) Medium-sized instruments
Include Handles
Dimensioni (L x P x A) 225 x 450 x 50mm