Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Instrument Tray
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
280 x 180 x 20 mm
330 x 230 x 20 mm
460 x 300 x 20 mm
520 x 395 x 20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Prepare, place and carry instruments and samples with the Buerkle™ instrument tray.
- V2A Stainless Steel
- Hygienic and robust
- Easy-to-clean, smooth surface
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 460 x 300 x 20 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 460 mm |
| Materiale | Metal |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 18 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.8 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11.8 in. |
| Autoclavabile | Autoclavable |