Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Instrument Trays
Codice prodotto. 15889701 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
215 mm
295 mm
395 mm
490 mm
Larghezza (sistema metrico):
160 mm
197 mm
275 mm
320 mm
Altezza (sistema metrico):
11 mm
15 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15889701
Marca: Sampling Systems™ A674295
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features a crevice free design that allows for easy cleaning. Sampling Systems™ Stainless Steel Instrument Trays are ideal for carrying tools and equipment.
  • Range of sizes
  • Crevice free design
  • High quality polished finished
  • 304 Stainless Steel
Specifica
Altezza (sistema metrico) 18 mm
Lunghezza (sistema metrico) 295 mm
Materiale Stainless Steel (AISI 304)
Tipo Tray
Larghezza (sistema metrico) 197 mm
Finitura Polished