Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Instrument Trays
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
215 mm
295 mm
395 mm
490 mm
Larghezza (sistema metrico):
160 mm
197 mm
275 mm
320 mm
Altezza (sistema metrico):
11 mm
15 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Range of sizes
- Crevice free design
- High quality polished finished
- 304 Stainless Steel
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 11 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 395 mm |
| Materiale | Stainless Steel (AISI 304) |
| Tipo | Tray |
| Larghezza (sistema metrico) | 275 mm |
| Finitura | Polished |