Learn More
Nickel Electro™ Caraffa in acciaio inox
Codice prodotto. p-8013894 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2 l
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12827595
Marca: Nickel Electro™ JUGS0500H
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
304 spec stainless steel jugs are suitable for pharmaceutical and laboratory applications.
  • 304 spec stainless steel seamless jugs
  • Suitable for pharmaceutical and laboratory applications
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 90 mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Stainless Steel
Finitura Bright
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Tipo Jug
Graduated