Descrizione
- GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
- Includes a pouring lip for easy emptying
- Graduation marks for visual convenience
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 L |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Stile | Handled |