Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Jugs
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 L
1 L
2 L
3 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
- Includes a pouring lip for easy emptying
- Graduation marks for visual convenience
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 3 L |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Stile | Handled |