missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Stainless Steel Jugs

Codice prodotto. 17972102 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 L
1 L
2 L
3 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17972102

Marca: Sampling Systems™ A4062000

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

These high quality jugs made from 316L stainless steel have a number of GMP features, making them an ideal choice for transferring liquids in laboratory and production areas.

  • GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
  • Includes a pouring lip for easy emptying
  • Graduation marks for visual convenience

Specifica

Capacità (sistema metrico) 2 L
Materiale Stainless Steel (316L)
Sterilità Non-sterile
Graduated
Certificazione/Conformità FDA
Stile Handled
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato