Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Jugs
Codice prodotto. 17982102 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 L
1 L
2 L
3 L
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17982102 5 L Pezzo
17912132 0.5 L Pezzo
17922102 1 L Pezzo
17972102 2 L Pezzo
17942102 3 L Pezzo
5 options
Codice prodotto. 17982102
Marca: Sampling Systems™ A4065000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These high quality jugs made from 316L stainless steel have a number of GMP features, making them an ideal choice for transferring liquids in laboratory and production areas.
  • GMP design: Crevice-free, mirror polish, full welds
  • Includes a pouring lip for easy emptying
  • Graduation marks for visual convenience
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 L
Materiale Stainless Steel (316L)
Sterilità Non-sterile
Graduated
Certificazione/Conformità FDA
Stile Handled