Learn More
Welch Ilmvac™ Flangia KF in acciaio inox con tubolazione lunga
Codice prodotto. 10433122 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
24 mm
40.5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
20 mm
28 mm
44.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10433122
Marca: Welch Ilmvac™ 701323
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 24 mm
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Overall Length (Metric) 55 mm
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi DN 25
Product Type Flangia KF con tubulazione lunga