Learn More
Welch Ilmvac™ Flangia KF in acciaio inox con tubolazione lunga
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
24 mm
40.5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
20 mm
28 mm
44.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 40.5 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 44.5 mm |
| Overall Length (Metric) | 5.8 cm |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Dimensioni dei tubi | DN 40 |
| Product Type | KF Flange with Long Tubulation |