Learn More
Welch Ilmvac™ Flangia KF in acciaio inox con tubolazione lunga
25.33€ - 48.87€
Specifica
Product Type | Flangia KF con tubulazione lunga |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Quantità confezione | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10158121
|
Welch Ilmvac™
701321 |
16 mm | 20 mm |
25.33€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10551213
|
Welch Ilmvac™
701325 |
40.5 mm | 44.5 mm |
48.87€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10433122
|
Welch Ilmvac™
701323 |
24 mm | 28 mm |
39.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Flangia KF con tubulazione lunga | |
Stainless Steel | |
1 ciascuno |