Learn More
Welch Ilmvac™ Adattatore di riduzione KF in acciaio inox
Designed for use with Welch Ilmvac™ Rotary Vane Pumps.
34.20€ - 45.80€
Specifica
Materiale Acciaio inox
Quantità 1 Each
Tipo Adattatore a riduzione KF
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10657852
View Documents
Welch Ilmvac™
701401
DN 25/16
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
35.30€
34.20€ / Pezzo
Risparmia 1.10€
3% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Spedizione stimata: 09-12-2025
Add to basket
10591593
View Documents
Welch Ilmvac™
701405
DN 40/25
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
47.30€
45.80€ / Pezzo
Risparmia 1.50€
3% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Spedizione stimata: 04-12-2025
Add to basket
10132812
View Documents
Welch Ilmvac™
701404
DN 40/16
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
45.60€
44.20€ / Pezzo
Risparmia 1.40€
3% Sconto
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Spedizione stimata: 04-12-2025
Add to basket
Description
Description
  • Stainless Steel KF Reducing Adapter
  • Available in a variety of sizes
  • Connect cold trap for intake or exhaust Welch vacuum pumps
Specifications
Specifications
Acciaio inox
1 Each
Adattatore a riduzione KF