Learn More
Bel-Art™ Cucchiaio e spatola da laboratorio SP Scienceware™ in acciaio inox
Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30.5 cm
Unit Size:
Pezzo
Description
Lunghezza extra per il campionamento da flaconi più grandi.
- L'estremità piatta della spatola è larga 3.1 cm (1.25 in)
- L'estremità a cucchiaio della spatola è larga 3.7 cm (1.5 in) e contiene 5 ml
- L'asta di collegamento è larga 14 cm (0.5 in)
Specifications
Specifications
| Descrizione | Lunghezza extra |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma | Flat Spatula End, Spoon End |
| Product Type | Cucchiaio e spatola da laboratorio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il campionamento da flaconi più grandi |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in |
| Larghezza (sistema metrico) lama |
|
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 cm |