Learn More
Nickel Electro™ Becher da laboratorio in acciaio inox
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.2 l
0.35 l
0.55 l
700 mL
1000 mL
1250 mL
2000 mL
2500 mL
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Durable stainless steel laboratory beaker
- 304 spec stainless steel beakers
- Will not shatter or chip
- Suitable for laboratory applications since
- All surfaces are non-reacting
- Offer zero absorption
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 75 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 700 mL |
| Materiale | Stainless Steel |
| Altezza (sistema metrico) | 172 mm |
| Include | Beccuccio |
| Tipo | Becher |