Descrizione
- Durable stainless steel laboratory beaker
- 304 spec stainless steel beakers
- Will not shatter or chip
- Suitable for laboratory applications since
- All surfaces are non-reacting
- Offer zero absorption
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 110 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Stainless Steel |
| Altezza (sistema metrico) | 135 mm |
| Include | Beccuccio |
| Tipo | Becher |