Learn More
Nickel Electro™ Becher da laboratorio in acciaio inox
Codice prodotto. 11469569 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.2 l
0.35 l
0.55 l
700 mL
1000 mL
1250 mL
2000 mL
2500 mL
5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11469569
Marca: Nickel Electro™ 209
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Will not shatter or chip, this durable stainless steel laboratory beaker is suitabale for laboratory applications.
  • Durable stainless steel laboratory beaker
  • 304 spec stainless steel beakers 
  • Will not shatter or chip
  • Suitable for laboratory applications since 
  • All surfaces are non-reacting 
  • Offer zero absorption
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 180 mm
Capacità (sistema metrico) 5 l
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 214 mm
Include Beccuccio
Tipo Becher