Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Pot
Codice prodotto. 10135840
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
3.5 L
5 L
6.5 L
8.5 L
15.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10135840
Marca: Bochem™ 8362
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Note:
Lid is not included; sold separately.
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 200 mm
Altezza (sistema metrico) 160H
Capacità (sistema metrico) 5 L
Materiale Stainless Steel (18/10)
Product Type Laboratory Pot