Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Pot
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
3.5 L
5 L
6.5 L
8.5 L
15.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Note:
Lid is not included; sold separately.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 180 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 144H |
| Capacità (sistema metrico) | 3.5 L |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Product Type | Laboratory Pot |