Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Tray
Codice prodotto. p-8004962
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10150071
Marca: Bochem™ 8701
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured by Bochem™, the Stainless Steel Laboratory Tray is useful for containing and carrying items used for experimentation in the lab.
  • Stainless Steel
  • Round Angles
  • Steel sides to protect contents
Specifica
Dimensioni (L x P) 290 x 220 mm
Dimensioni (L x P x A) 290 x 220 x 60 mm
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Materiale Acciaio inox
Tipo Vassoio da laboratorio
Larghezza (sistema metrico) 220 mm
Quantità 1 ciascuno
Forma Forma rettangolare