Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Tray
Codice prodotto. 10150071
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Produktkode 10150071
missing translation for 'mfr': Bochem™ 8701
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Manufactured by Bochem™, the Stainless Steel Laboratory Tray is useful for containing and carrying items used for experimentation in the lab.
  • Stainless Steel
  • Round Angles
  • Steel sides to protect contents
Tekniske data
Dimensioni (L x P) 290 x 220 mm
Dimensioni (L x P x A) 290 x 220 x 60 mm
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Materiale Acciaio inox
Tipo Vassoio da laboratorio
Larghezza (sistema metrico) 220 mm
Quantità 1 ciascuno
Forma Forma rettangolare
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.