Learn More
De Buyer™ Mestoli in acciaio inox
Codice prodotto. p-8007966
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.13 L
0.67 L
1 L
1.46 L
2.06 l
Lunghezza (sistema metrico):
140 mm
340 mm
430 mm
540 mm
635 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11967435
Marca: De Buyer™ 3021.20
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Grip the perfectly angled ergonomic handle shape on the De Buyer™ Stainless Steel Ladle with Ergonomic Handle that lets you insert your thumb.
  • Wide and rigid 2.5mm handle
  • Fixed hook at end of handle
  • Litres capacity engraved on handle
  • Dishwasher safe
Specifica
Product Type Mestolo
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per tutti i contenitori, incluse le casseruole profonde
Altezza (sistema metrico) 97 mm
Lunghezza (sistema metrico) 635 mm
Quantità Ciascuno
Volume (sistema metrico) 2.06 l