Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Ladles
Codice prodotto. p-7146966 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
120 mL
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12987955
Marca: Sampling Systems™ A32450
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These ladles are made from hygienic stainless steel and are ideal for sampling liquid products.
  • Satin finish
  • Crevice-free construction so they can be easily cleaned between batches
  • Range of sizes available
Specifica
Product Type Ladle
Materiale Stainless Steel (AISI 304)
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) Sampling liquid products
Lunghezza (sistema metrico) 275 mm