Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Large Hub Removable Custom Needles
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
23 G
23s G
25s G
26 G
26s G
Stile del punto dell'ago:
2, 3, or 4
5 or AS
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Available in various gauges
- Provided in packs of 6
- Custom point style and lengths
- Autoclavable
- For large hubs
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.26 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.46 mm |
| Product Type | Removable Custom Needle |
| Quantità | 6/Pk. |
| Stile del punto dell'ago | 2, 3, or 4 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Removable Syringes (250μL and larger) |