Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Lid with Ring Sets
Codice prodotto. 11466427
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
JBA12, JBN12, SAP12
JBA18, JBN18, SAP18
JBA5, JBN5, SAP5
SAP34
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11466427
Marca: Grant Instruments™ LF14
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accommodate tall vessels whilst reducing evaporation. Grant Instruments Stainless Steel Lid with Ring Sets are flat with a range of variable hole diameters.
  • Stainless steel construction
  • Flat lids contain 2, 4 or 6 ring sets.
  • Variable hole diameter
  • Accommodates taller vessels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 4-Ring Sets
Da utilizzare con (apparecchiatura) JBA12, JBN12, SAP12
Materiale Stainless Steel