Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Lid with Ring Sets
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
JBA12, JBN12, SAP12
JBA18, JBN18, SAP18
JBA5, JBN5, SAP5
SAP34
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel construction
- Flat lids contain 2, 4 or 6 ring sets.
- Variable hole diameter
- Accommodates taller vessels
Specifica
Specifica
| Descrizione | 6-Ring Sets |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | JBA18, JBN18, SAP18 |
| Materiale | Stainless Steel |