Learn More
Grant Instruments™ Stainless Steel Lid with Ring Sets
Codice prodotto. 11486427
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
JBA12, JBN12, SAP12
JBA18, JBN18, SAP18
JBA5, JBN5, SAP5
SAP34
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11486427
Marca: Grant Instruments™ LF36
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Accommodate tall vessels whilst reducing evaporation. Grant Instruments Stainless Steel Lid with Ring Sets are flat with a range of variable hole diameters.
  • Stainless steel construction
  • Flat lids contain 2, 4 or 6 ring sets.
  • Variable hole diameter
  • Accommodates taller vessels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 8-Ring Sets
Da utilizzare con (apparecchiatura) SAP34
Materiale Stainless Steel