Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Liquid Funnels
Codice prodotto. 15839601 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
50mm
120mm
150mm
200mm
250mm
310mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15839601
Marca: Sampling Systems™ A244310
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless Steel Liquid Funnels are ideal for use with many different types of liquids.
  • Manufactured from durable 304 grade stainless steel
  • Crevice-free construction
  • Fluted spout to aid product flow
  • Available in a wide range of top diameters to fit your specific needs
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 310mm
Diametro (sistema metrico) gambo 18mm
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Liquid handling
Product Type Filling Funnel (Liquid)