Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Liquid Funnels
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
50mm
120mm
150mm
200mm
250mm
310mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from durable 304 grade stainless steel
- Crevice-free construction
- Fluted spout to aid product flow
- Available in a wide range of top diameters to fit your specific needs
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 50mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 14mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid handling |
| Product Type | Filling Funnel (Liquid) |