Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Needle, Custom length, Point Style 2, 3, or 4
Click to view available options
Calibro dell'ago:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Available in various gauges
- Autoclavable
- Metal hubs manufactured from nickel plated brass
- Custom length
- Compatible with PTFE Luer Lock (TLL) syringes
- Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers
- Provided in packs of 6
Specifica
Specifica
| Materiale | Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 28 G |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.18 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.36 mm |
| Product Type | Luer Lock Custom Needle |
| Quantità | 6/Pk. |
| Stile del punto dell'ago | 2, 3, or 4 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TLL Syringes and LT or TLL Connectors |
| Tipo di collegamento | Standard Tapered |