Learn More
Hamilton™ Custom Kel-F Hub Needles
Codice prodotto. 10004214
Click to view available options
Calibro dell'ago:
10 G
14 G
16 G
17 G
20 G
22 G
22s G
25 G
28 G
30 G
Stile del punto dell'ago:
2, 3, or 4
5 or AS
Custom
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 10004214
Marca: Hamilton™ 775213
Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers.
  • Available in various gauges
  • Provided in packs of 6
  • Custom point style
  • Autoclavable
  • Gas sterilizable
  • For Kel-F hubs
  • Custom length
  • Stainless steel Luer tip
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.41 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.72 mm
Product Type Luer Lock Kel-F Hub Needle
Quantità 6/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) ago 9.5 to 304 mm
Stile del punto dell'ago 5 or AS
Da utilizzare con (apparecchiatura) LT and TLL Syringes and Connectors
Tipo di collegamento Standard Tapered