Learn More
UVP Stainless Steel M-26V Model Transilluminator
Codice prodotto. 12823928
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
279 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12823928
Marca: UVP 95045802
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
UVP's range of benchtop transilluminators can be used with any UVP imaging system
UVP's range of benchtop transilluminators can be used with any UVP imaging system. They use 8W tubes and have a specially constructed filter that provides the most uniform light emission possible from a tube based unit. The units have a stainless steel top that is easy to clean and a hinged UV blocking lid to protect the user. Single wavelength units have high, medium and low intensity settings that make the units suitable for both visualisation and band cutting. The dual and 3UV wavelength units have a single intensity setting. Single and dual wavelength benchtop transilluminator, dimensions 279mm x 356mm x 122mm3UV benchtop transilluminator, dimensions 279mm x 356mm x 137mm
Specifica
Larghezza (sistema metrico) 356 mm
Altezza (sistema metrico) 122 mm
Profondità (sistema metrico) 279 mm
Product Type Single UV Transilluminator
Da utilizzare con (applicazione) UVP Imaging System
Area di filtraggio (sistema metrico) 210 x 260 mm
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Dimensioni filtro (sistema metrico) 210 x 260 mm
Modello M-26V
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Intensity High/Medium/Low
Wavelength 302 nm
Tipo di illuminazione UV Benchtop