Learn More
De Buyer™ Stainless Steel Measuring Jug
Codice prodotto. 11930615
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11930615
Marca: De Buyer™ 3565.20N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Grasp the multiple point welded stainless steel handle to pour accurate measurements using the De Buyer™ Stainless Steel Measuring Jug.
  • Graduation every 100mL
  • Pouring rim
  • Wide base for greater stability
  • Durable and resistant to deformation
  • Hygienic and easy to clean
  • Dishwasher safe
Specifica
Stile della base Base larga
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale Acciaio inox (non tipizzato)
Finitura Bordo antigoccia
Altezza (sistema metrico) 185 mm
Include Con maniglia e piedini
Graduated
Stile Pianta larga