Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Measuring Spoons
Codice prodotto. 15366297 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.25 to 15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15366297
Marca: Buerkle™ 53348000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Set of 4. Measuring aid for fast and easy measuring from 1.25 to 15 mL. The volume is engraved on the handle of each measuring spoon.
  • Stainless steel AISI 304 (1.4301)
  • Volumes: 1.25 ml, 2.5 ml, 5 ml, 15 ml
  • Spoon high-gloss finished, handle matt polished
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 4 spoons
Capacità (sistema metrico) 1.25 to 15 mL
Colore Silver
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuffs
Materiale Stainless Steel (V2A)