Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Mesh Sieve - ISO
Click to view available options
Dimensione del poro:
106 μm
180 μm
250 μm
400 μm
600 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Precision frame ensures consistent nestability
- Precise aperture
- Natural fillet for free flowing of sample
- Totally sealed, no crevice to lose material
- Evenly tensioned mesh ensures accurate analysis
- Safe edge with big radius makes it comfortable to handle
- Serial number ensures full traceability
Specifica
Specifica
| Dimensione del poro | 106 μm |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 8 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 203 mm |