Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Microspatola in acciaio inossidabile
Codice prodotto. 10566673 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10566673
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ 0101918
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Quantità Confezione da 2
Rivestimento In FEP Teflon Fluo-Kem
Certificazione/Conformità Conforme alle normative FDA
Product Type Microspatola
Larghezza (sistema metrico) 0.79 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 4 mm
Dimensioni (L x P) 5 x 0.79 cm
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 5 cm