Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Micro Spatulas
Codice prodotto. 10126961
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
185 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10126961
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 3303
Solo null disponibili
Specifica
Quantità 1 Pk.
Product Type Micro Spatula
Larghezza (sistema metrico) lama 5 mm
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm