Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Micro Spatulas
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
185 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Pk. |
| Product Type | Micro Spatula |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 5 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |