Learn More
Buerkle™ V4A MicroSampler
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
55 cm
85 cm
120 cm
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna:
12 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Point sampling
- Various lengths and volumes are available
- Tip can be removed, easy cleaning
- Stainless steel AISI 316L (1.4404)
- Sterilisable
- Additional tips are available in different sizes
- Can be sampled easily, quickly and cleanly from different sampling depths from sacks or containers
- Tips of the MicroSampler are interchangeable
Specifica
Specifica
| Product Type | MicroSampler |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavabile | Si |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for The Sampling of Small Quantities of Powder |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heads 2 mL, 5 mL and 10 mL |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 cm |
Please order head separately!