Learn More
Buerkle™ V4A MicroSampler
Codice prodotto. 10571731
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
55 cm
85 cm
120 cm
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna:
12 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10571731
Marca: Buerkle™ 53072055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ V4A MicroSampler designed for the sampling of small quantities of powder.
  • Point sampling
  • Various lengths and volumes are available
  • Tip can be removed, easy cleaning
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)
  • Sterilisable
  • Additional tips are available in different sizes
  • Can be sampled easily, quickly and cleanly from different sampling depths from sacks or containers
  • Tips of the MicroSampler are interchangeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type MicroSampler
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Da utilizzare con (applicazione) Designed for The Sampling of Small Quantities of Powder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heads 2 mL, 5 mL and 10 mL
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 55 cm
Please order head separately!