Learn More
Bochem™ Forbici per microscopia in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
115 mm
Blade Style:
Bent
Diritto
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In acciaio inox
- Tre tipi: curva-curva, dritta-curva e dritta-dritta
Specifica
Specifica
| Product Type | Forbici per microscopia |
| Blade Style | Diritto |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Stile punta | Appuntito/appuntito |