Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Mini-Drums without Toggle Clamps
Codice prodotto. 15809671 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
8 L
10 L
12.5 L
15 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15809671
Marca: Sampling Systems™ A43410
These Mini-Drums without Toggle Clamps are excellent multi-purpose containers for a wide variety of applications in the laboratory.
  • Manufactured from durable 304 grade stainless steel
  • Crevice-free interior
  • Neat recessed fitting lid
  • Complete with a swing carrying handle
  • Flat bottom with chime ring to give added protection
  • Available in a wide range of capacities to fit your specific needs
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Product Type Mini Drum
Tipo di chiusura Recessed Lid
Capacità (sistema metrico) 10 L
Da utilizzare con (applicazione) Multi-purpose Storage
Materiale Stainless Steel
Include Swing Handle
Altezza (sistema metrico) 295 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 220 mm