Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Mini-Drums without Toggle Clamps
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
8 L
10 L
12.5 L
15 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from durable 304 grade stainless steel
- Crevice-free interior
- Neat recessed fitting lid
- Complete with a swing carrying handle
- Flat bottom with chime ring to give added protection
- Available in a wide range of capacities to fit your specific needs
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Yes |
| Product Type | Mini Drum |
| Tipo di chiusura | Recessed Lid |
| Capacità (sistema metrico) | 3 L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Multi-purpose Storage |
| Materiale | Stainless Steel |
| Include | Swing Handle |
| Altezza (sistema metrico) | 185 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 155 mm |