Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Mini Pots with Lids
Codice prodotto. 15859661 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico):
19 mm
41 mm
42 mm
52 mm
77 mm
102 mm
Altezza (sistema metrico):
36 mm
45 mm
53 mm
73 mm
78 mm
116 mm
154 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15859661
Marca: Sampling Systems™ A42650
Constructed of high quality stainless steel for durability. Sampling Systems™ Stainless Steel Mini Pots with Lids have a crevice free interior and are widely used in pharmaceutical and chemical laboratories.
  • Available in a large range of sizes
  • Screw on lid
  • Satin finish
  • Multi purpose small volume containers
  • 316L Stainless Steel
  • Crevice free interior
  • Silicone O Ring available for improved sealing
Specifica
Product Type Specimen Container
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Tipo di chiusura Threaded Cap
Diametro (sistema metrico) 42 mm
Altezza (sistema metrico) 53 mm
Include Lid and body