Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Mini Pots with Lids
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico):
19 mm
41 mm
42 mm
52 mm
77 mm
102 mm
Altezza (sistema metrico):
36 mm
45 mm
53 mm
73 mm
78 mm
116 mm
154 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in a large range of sizes
- Screw on lid
- Satin finish
- Multi purpose small volume containers
- 316L Stainless Steel
- Crevice free interior
- Silicone O Ring available for improved sealing
Specifica
Specifica
| Product Type | Specimen Container |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Capacità (sistema metrico) | 7 mL |
| Tipo di chiusura | Threaded Cap |
| Diametro (sistema metrico) | 19 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Include | Lid and body |