Learn More
Cole-Parmer™ Aste per miscelatore in acciaio inox
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
304.8 mm
457.2 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) albero:
0.25 mm
7.9 mm
9.5 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 316 Stainless Steel Extension Rods
- All 9.5 mm (3⁄8 in.) dia. shafts are machined on one end to accept 8 mm (5⁄16 in.) bore dia. propeller
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 7.9375 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 7.9 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 457.2 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Asta agitatore |
| Materiale | Stainless Steel |