Learn More
Heidolph™ VISCO JET™ Mixing System
Codice prodotto. 10511023 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
115 to 200 mm
120 to 500 mm
Materiale:
Brass Hub, Polyamide-coated Shaft
Stainless Steel
Stainless Steel V4A
Speed:
170 to 300 rpm
200 to 700 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10511023
Marca: Heidolph™ 5091612000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for mixing viscous media
In particolare per applicazioni con mezzi molto viscosi come paste e gel è importante che il processo di miscelazione avvenga in modo ottimale in tutto il recipiente senza ingresso di aria. È questo il vantaggio che offre l’innovativo sistema di agitazione VISCO JET™.
La particolare forma della girante crea un flusso auto-rinforzante, che abbrevia i tempi di processo ottenendo risultati di miscelazione nettamente migliori rispetto alle giranti convenzionali. Una soluzione universale per prodotti liquidi e ad alta viscosità. Per saperne di più clicca qui.
Il VISCO JET™ 120 è ideale per recipienti con le seguenti caratteristiche:
  • diametro ideale del recipiente: 200 - 300 mm
  • distanza ideale dal fondo: 36 mm
  • livello di riempimento ideale: 200 - 300 mm
  • volume ideale: 6.300 - 21.200 mL
Il VISCO JET™ 120 è realizzato in acciaio inossidabile.
La fornitura comprende un albero di 10 mm di diametro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 120 to 500 mm
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Altezza lama (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Speed 170 to 300 rpm
Tipo Mixing System
Peso (sistema metrico) 0.20 kg
Dimensioni (L x P x A) 500 x 120 x 10 mm
Intervallo di agitazione 170 to 300 mm
Materiale Stainless Steel