Learn More
Bochem™ Stainless Steel Mortar
Codice prodotto. 10186260
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
100mm
120mm
160mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10186260
Marca: Bochem™ 8933
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bochem™ Stainless Steel Mortar for use with pestle.
  • Stainless Steel
  • For use with Stainless Steel pestle
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Diametro (sistema metrico) interno 160mm
Materiale Stainless Steel (18/10)