Learn More
Bochem™ Stainless Steel Mortar
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
100mm
120mm
160mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel
- For use with Stainless Steel pestle
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno | 120mm |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |