Learn More
Bochem™ Stainless Steel Mortar
Codice prodotto. p-7146773
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico) interno:
100mm
120mm
160mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10238880
Marca: Bochem™ 8930
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bochem™ Stainless Steel Mortar for use with pestle.
  • Stainless Steel
  • For use with Stainless Steel pestle
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Diametro (sistema metrico) interno 100mm
Materiale Stainless Steel (18/10)